Tisk…
4-Chlorobutyric acid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
C29835-100G C29835-25G
SIALC29835-100GEA 5440 CZK
SIALC29835-100G SIALC29835-25G
4-Chlorobutyric acid, Sigma-Aldrich®
4-Chlorobutyric acid
Vzorec: C₄H₇ClO₂
Bod varu: 311 °C (1013 hPa)
Bod tání: 16 °C
Hustota: 1,218 g/cm³ (20 °C)
MDL Number: MFCD00002818
CAS číslo: 627-00-9
EINECS: 210-977-7