Tisk…
4'-Chloroacetanilide, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
158631-25G 158631-5G
SIAL158631-25GEA 1620 CZK
SIAL158631-25G SIAL158631-5G
4'-Chloroacetanilide, Sigma-Aldrich®
4'-Chloroacetanilide
Vzorec: C₈H₈ClNO
Bod varu: 333 °C (1013 hPa)
Bod tání: 179…180 °C
Hustota: 1,385 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000612
CAS číslo: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 13,02128