Tisk…
4'-Chloroacetanilide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
A11214.14 A11214.22
A11214.14EA 2330 CZK
A11214.14 A11214.22
4'-Chloroacetanilide ≥98%
4'-Chloroacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 539-03-7 Molecular Formula: C8H8ClNO Formula Weight: 169.61 Melting Point: 178-180° Boiling Point: 333° Merck Reference: 14,2111 MDL No.: MFCD00000612
Vzorec: C₈H₈ClNO
Bod varu: 333 °C
Bod tání: 178…180 °C
Hustota: 1,385
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000612
CAS číslo: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 14,2111