Tisk…
4'-Chloroacetanilide 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
169950050 169950500 169952500
ACRO169950050EA 1480 CZK
ACRO169950050 ACRO169950500 ACRO169952500
4'-Chloroacetanilide 97%
4'-Chloroacetanilide
Vzorec: C₈H₈ClNO
Bod varu: 333 °C (760 mmHg)
Bod tání: 177…181 °C
Hustota: 1,385 g/cm³ (22 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000612
CAS číslo: 539-03-7
EINECS: 208-707-8
Merck Index: 13,02128
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to grey-beige Crystalline powder
Infrared spectrum Conforms
Melting point 177 to 181 °C
HPLC ≥96.0 %