Tisk…
2'-Chloroacetanilide ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonyms: N-(2-Chlorophenyl)acetamide
A14711.14 A14711.22 A14711.36
A14711.14EA 982 CZK
A14711.14 A14711.22 A14711.36
2'-Chloroacetanilide ≥98%
2'-Chloroacetanilide
Purity: 98+% CAS No.: 533-17-5 Molecular Formula: C8H8ClNO Formula Weight: 169.61 Melting Point: 86-88° Beilstein Reference: 2086967 Merck Reference: 14,2111 MDL No.: MFCD00045169
Vzorec: C₈H₈ClNO
MW: 169.61
Bod varu: 325
Bod tání: 86…88 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045169
CAS číslo: 533-17-5
EINECS: 208-555-2
Merck Index: 13,02128