Tisk…
Trichloroacetamide 98+%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
202920250 202921000 202925000
ACRO202920250EA 820 CZK
ACRO202920250 ACRO202921000 ACRO202925000
Trichloroacetamide 98+%
Trichloroacetamide
Vzorec: C₂H₂Cl₃NO
Bod varu: 238…240 °C (760 mmHg)
Bod tání: 139…143 °C
Hustota: 1,82 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008009
CAS číslo: 594-65-0
EINECS: 209-849-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to off-white Powder or crystals and/or chunks
Infrared spectrum Conforms
Melting point 139 to 143 °C
HPLC ≥98.0 %