Tisk…
2,2-Dichloroacetamide for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.18672.0100 8.18672.0500
8.18672.0100EA 1010 CZK
8.18672.0100 8.18672.0500
2,2-Dichloroacetamide for synthesis, Sigma-Aldrich®
2,2-Dichloroacetamide
Vzorec: C₂H₃Cl₂NO
Bod varu: 233 °C (1013 hPa)
Bod tání: 98 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008015
CAS číslo: 683-72-7
EINECS: 211-674-2
UN: 2811
ADR: 6.1,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 71 g/l (20 °C)
Melting Point 96 - 99 °C
Molar Mass 127.95 g/mol
Boiling Point 233 - 234 °C