Tisk…
Chloracetamid, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Chloroacetamide
C0267-1KG C0267-100G C0267-500G
SIALC0267-1KGEA 3010 CZK
SIALC0267-1KG SIALC0267-100G SIALC0267-500G
Chloracetamid, Sigma-Aldrich®
Chloracetamid
Vzorec: C₂H₄ClNO
Bod varu: 256 °C (1013 hPa)
Bod tání: 115…117 °C
Hustota: 1,6 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 170 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008027
CAS číslo: 79-07-2
EINECS: 201-174-2
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 13,02127