Chloracetamid ≥98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
2-Chloroacetamide
A15238.30
A15238.0B
A15238.0I
A15238.30EA
1150
CZK
A15238.30
A15238.0B
A15238.0I
Chloracetamid ≥98%
Chloracetamid
Purity: 98+%
CAS No.: 79-07-2
Molecular Formula: ClCH2CONH2
Formula Weight: 93.51
Flash Point: 170°(338°F)
Odour: Weak
Boiling Point: 220° dec.
Beilstein Reference: 878191
Merck Reference: 14,2110
UN No.: 2811
MDL No.: MFCD00008027
Vzorec:
C₂H₄ClNO Bod varu: 220 °C (rozkl.) Bod tání: 116…119 °C Hustota: 1,6 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 170 °C (338 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00008027 CAS číslo: 79-07-2 EINECS: 201-174-2 UN: 2811 ADR: 6.1,III Merck Index: 14,2110 |