3-Chloropropionyl chloride ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Purity: 97%
CAS No.: 625-36-5
Molecular Formula: C3H4Cl2O
Formula Weight: 126.97
Flash Point: 59°(138°F)
Refractive Index: 1.4570
Melting Point: -32°
Boiling Point: 143-145°
Beilstein Reference: 635814
UN No.: 3389
MDL No.: MFCD00000747
Vzorec:
C₃H₄Cl₂O Bod varu: 143…145 °C Bod tání: –32 °C Hustota: 1,325 Bod vzplanutí: 59 °C (138 °F) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000747 CAS číslo: 625-36-5 EINECS: 210-890-4 UN: 3389 ADR: 6.1,I |