Tisk…

5-Chloro-2-pentanone, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: 5-Chloropentan-2-one

M-Clarity™ quality level = MQ100

C62603-100G C62603-25G
SIALC62603-100GEA 0 CZK
SIALC62603-100G SIALC62603-25G
5-Chloro-2-pentanone, Sigma-Aldrich®
5-Chloro-2-pentanone
Vzorec: C₅H₉ClO
MW: 120,58 g/mol
Bod varu: 71 °C (1013 hPa)
Bod tání: –48 °C
Hustota: 1,057 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001008
CAS číslo: 5891-21-4
EINECS: 227-565-8
UN: 1224
ADR: 3,III

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR