Tisk…
1-Chloro-3-pentanone, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
C62506-25G
SIALC62506-25GEA 0 CZK
SIALC62506-25G
1-Chloro-3-pentanone, Sigma-Aldrich®
1-Chloro-3-pentanone
Vzorec: C₅H₉ClO
MW: 120,58 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
CAS číslo: 32830-97-0
EINECS: 251-247-8
UN: 1224
ADR: 3,III