Tisk…
Trichloroacetonitrile zS, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
MQ200
8.08222.0050 8.08222.0250
8.08222.0050EA 2100 CZK
8.08222.0050 8.08222.0250
Trichloroacetonitrile zS, Sigma-Aldrich®
Trichloroacetonitrile
Vzorec: C₂Cl₃N
MW: 144.39
Bod varu: 85.7
Bod tání: –44 °C
Hustota: 1.44 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001842
CAS číslo: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN: 3276
ADR: 6.1 III
Merck Index: 12,09757