Tisk…
Trichloroacetonitrile 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
139370050 139371000 139375000 139370025
ACRO139370050EA 1570 CZK
ACRO139370050 ACRO139371000 ACRO139375000 ACRO139370025
Trichloroacetonitrile 98%
Trichloroacetonitrile
Vzorec: C₂Cl₃N
Bod varu: 83…84 °C (760 mmHg)
Bod tání: –42 °C
Hustota: 1,44 g/cm³
Bod vzplanutí: 195 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00001842
CAS číslo: 545-06-2
EINECS: 208-885-7
UN: 3276
ADR: 6.1,II
Merck Index: 12,09757
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4400 to 1.4420 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %