Perchloroethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
Hexachloroethane
MQ100
185442-5G
185442-100G
185442-500G
SIAL185442-5GEA
1270
CZK
SIAL185442-5G
SIAL185442-100G
SIAL185442-500G
Perchloroethane, Sigma-Aldrich®
Perchloroethane
Vzorec:
C₂Cl₆ MW: 236.74 Bod varu: 189 Hustota: 2.091 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00000799 CAS číslo: 67-72-1 EINECS: 200-666-4 Merck Index: 13,04698 |