Tisk…

1-Chlorooctane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Varování

Synonyms: n-Octyl chloride

M-Clarity™ quality level = MQ100

125156-100ML 125156-500ML
SIAL125156-100MLEA 748 CZK
SIAL125156-100ML SIAL125156-500ML
1-Chlorooctane, Sigma-Aldrich®
1-Chlorooctane
Vzorec: C₈H₁₇Cl
MW: 148.68
Bod varu: 182
Bod tání: –58 °C
Hustota: 0.8719
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001022
CAS číslo: 111-85-3
EINECS: 203-915-5
UN: 3082
ADR: 9 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR