Tisk…
1-chlorbutan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: n-Butyl Chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
414255-100ML 414255-1L
SIAL414255-100MLEA 2540 CZK
SIAL414255-100ML SIAL414255-1L
1-chlorbutan, Sigma-Aldrich®
1-chlorbutan
Vzorec: CH₃(CH₂)₃Cl
Bod varu: 78,4 °C (1013 hPa)
Bod tání: –123 °C
Hustota: 0,8862 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –17 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001009
CAS číslo: 109-69-3
EINECS: 203-696-6
UN: 1127
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01559
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=e2bd980eb6e7ecd91951d46d0ea510119e976dc0&vid=5231549172a609ad96623a80204b11c7c0c69273&prid=web&clid=SAPDAM