Tisk…

1,6-Dichlorohexane, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ100

D63809-100G D63809-500G
SIALD63809-100GEA 989 CZK
SIALD63809-100G SIALD63809-500G
1,6-Dichlorohexane, Sigma-Aldrich®
1,6-Dichlorohexane
Vzorec: ClH₂C(CH₂)₄CH₂Cl
MW: 155.07
Bod varu: 204
Bod tání: –13 °C
Hustota: 1.068
Bod vzplanutí: 89
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001020
CAS číslo: 2163-00-0
EINECS: 218-491-7
UN: 3082
ADR: 9 III

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR