Tisk…
1,4-Dichlorobutane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ100
D59100-1KG D59100-250G
SIALD59100-1KGEA 5070 CZK
SIALD59100-1KG SIALD59100-250G
1,4-Dichlorobutane, Sigma-Aldrich®
1,4-Dichlorobutane
Vzorec: ClH₂C(CH₂)₂CH₂Cl
Bod varu: 153,9 °C (1013 hPa)
Bod tání: –38 °C
Hustota: 1,1457 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 53 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001011
CAS číslo: 110-56-5
EINECS: 203-778-1
UN: 1993
ADR: 3,III