Tisk…
1,3-Dichloropropane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ200
D72204-100G D72204-25G
SIALD72204-100GEA 15170 CZK
SIALD72204-100G SIALD72204-25G
1,3-Dichloropropane, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichloropropane
Vzorec: ClH₂CCH₂CH₂Cl
Bod varu: 120,4 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,1717 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000999
CAS číslo: 142-28-9
EINECS: 205-531-3
UN: 1993
ADR: 3,II