Tisk…

Propionaldehyd, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck
Nebezpečí

Synonyms: Propanal

M-Clarity™ quality level = MQ300

W292303-1KG-K W292303-20KG-K W292303-4KG-K
SIALW292303-1KG-KEA 2980 CZK
SIALW292303-1KG-K SIALW292303-20KG-K SIALW292303-4KG-K
Propionaldehyd, Sigma-Aldrich®
Propionaldehyd
Vzorec: C₃H₆O
MW: 58.08
Bod varu: 48
Bod tání: –81 °C
Hustota: 0.811 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007020
CAS číslo: 123-38-6
EINECS: 204-623-0
UN: 1275
ADR: 3 II
Merck Index: 13,07915

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR