Tisk…

Caprylaldehyde, Sigma-Aldrich®

Dodavatel: Merck


M-Clarity™ quality level = MQ300

W279714-100G-K W279714-1KG-K W279714-4KG-K
SIALW279714-100G-KEA 2890 CZK
SIALW279714-100G-K SIALW279714-1KG-K SIALW279714-4KG-K
Caprylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Caprylaldehyde
Vzorec: C₈H₁₆O
Bod varu: ∼171 °C (1013 hPa)
Bod tání: ∼12 °C
Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 56 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007029
CAS číslo: 124-13-0
EINECS: 204-683-8
UN: 1191
ADR: 3,III
Merck Index: 13,01772

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR