Caprylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
O5608-100ML
O5608-25ML
O5608-500ML
SIALO5608-100MLEA
956
CZK
SIALO5608-100ML
SIALO5608-25ML
SIALO5608-500ML
Caprylaldehyde, Sigma-Aldrich®
Caprylaldehyde
Vzorec:
C₈H₁₆O Bod varu: ∼171 °C (1013 hPa) Bod tání: ∼12 °C Hustota: 0,82 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: 56 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007029 CAS číslo: 124-13-0 EINECS: 204-683-8 UN: 1191 ADR: 3,III Merck Index: 13,01772 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...