Tisk…
Pelargonaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 1-Nonanal, Nonylaldehyde, Nonanal, Nonaldehyde
M-Clarity™ quality level = MQ100
N30803-25G N30803-100G N30803-2G
SIALN30803-25GEA 1190 CZK
SIALN30803-25G SIALN30803-100G SIALN30803-2G
Pelargonaldehyde, Sigma-Aldrich®
Pelargonaldehyde
Vzorec: C₉H₁₈O
Bod varu: 190 °C (1013 hPa)
Bod tání: –40 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 76 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007030
CAS číslo: 124-19-6
EINECS: 204-688-5