Laurinaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W261513-100G-K
W261513-1KG-K
SIALW261513-100G-KEA
2890
CZK
SIALW261513-100G-K
SIALW261513-1KG-K
Laurinaldehyde, Sigma-Aldrich®
Laurinaldehyde
Vzorec:
C₁₂H₂₄O Bod varu: 242 °C (1013 hPa) Bod tání: 44 °C Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00007017 CAS číslo: 112-54-9 EINECS: 203-983-6 UN: 3082 ADR: 9,III |