Tisk…
Laurinaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ300
W261505-1KG-K W261505-20KG-K W261505-4KG-K
SIALW261505-1KG-KEA 3320 CZK
SIALW261505-1KG-K SIALW261505-20KG-K SIALW261505-4KG-K
Laurinaldehyde, Sigma-Aldrich®
Laurinaldehyde
Vzorec: C₁₂H₂₄O
Bod varu: 242 °C (1013 hPa)
Bod tání: 44 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007017
CAS číslo: 112-54-9
EINECS: 203-983-6
UN: 3082
ADR: 9,III