Tisk…
Laurinaldehyde, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
D222003-100G D222003-2G
SIALD222003-100GEA 1500 CZK
SIALD222003-100G SIALD222003-2G
Laurinaldehyde, Sigma-Aldrich®
Laurinaldehyde
Vzorec: C₁₂H₂₄O
Bod varu: 242 °C (1013 hPa)
Bod tání: 44 °C
Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00007017
CAS číslo: 112-54-9
EINECS: 203-983-6
UN: 3082
ADR: 9,III