Tisk…
(±)-1,2-Epoxypropan for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: (±)-Methyloxirane, (±)-Propene oxide, (±)-Propylene oxide
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.07027.0100 8.07027.1000
8.07027.0100EA 821 CZK
8.07027.0100 8.07027.1000
(±)-1,2-Epoxypropan for synthesis, Sigma-Aldrich®
(±)-1,2-Epoxypropan
Vzorec: C₃H₆O
MW: 58.08
Bod varu: 34.3
Bod tání: –112 °C
Hustota: 0.83 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: –37 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005126
CAS číslo: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3 I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Solubility 405 g/l (20 °C)
Melting Point -112 °C
Molar Mass 58.07 g/mol
Boiling Point 34.3 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 585 hPa (20 °C)
Flash Point -37 °C
Refractive Index 1.366 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 1.9 - 36 %(V)
Density 0.83 g/cm3 (20 °C)
Ignition Point 430 °C
Synonyms 1,2-Epoxypropane, Methyloxirane
Hill Formula C3H6O