Tisk…
(±)-1,2-Epoxypropan 99.5%, extra pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
220160010 220160050 220160025
ACRO220160010EA 2180 CZK
ACRO220160010 ACRO220160050 ACRO220160025
(±)-1,2-Epoxypropan 99.5%, extra pure
(±)-1,2-Epoxypropan
Vzorec: C₃H₆O
Bod varu: 34 °C (760 mmHg)
Bod tání: –112 °C
Hustota: 0,83 g/cm³
Bod vzplanutí: –37 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005126
CAS číslo: 75-56-9
EINECS: 200-879-2
UN: 1280
ADR: 3,I
Merck Index: 12,08041
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=443494ff0620e18a4c5de7f3f4cd87d6e5eec44c&vid=33bc95a664261fbc904256d1b87a1972dde5dcd1&prid=web&clid=SAPDAM
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.02 %
GC ≥99.4 %
Color scale ≤10 APHA
Aldehyde (C3H6O) ≤0.01 %