(±)-1,2-Epoxypropan 99%, pure
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
149620010
149620025
ACRO149620010EA
1790
CZK
ACRO149620010
ACRO149620025
(±)-1,2-Epoxypropan 99%, pure
(±)-1,2-Epoxypropan
Vzorec:
C₃H₆O Bod varu: 34,3 °C (1013 hPa) Bod tání: –112 °C Hustota: 0,83 g/cm³ Bod vzplanutí: –37 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005126 CAS číslo: 75-56-9 EINECS: 200-879-2 UN: 1280 ADR: 3,I Merck Index: 12,08041 |
|
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.3650 to 1.3670 (20°C, 589 nm) |
Water | ≤0.02 % |
GC | ≥98.5 % |
Color scale | ≤10 APHA |
Aldehyde (C3H6O) | ≤0.01 % |