1,2-Epoxyoctan, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,2-Epoxyoctane, Hexyloxirane
M-Clarity™ quality level = MQ100
260258-100G
260258-25G
SIAL260258-100GEA
20740
CZK
SIAL260258-100G
SIAL260258-25G
1,2-Epoxyoctan, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxyoctan
Vzorec:
C₈H₁₆O Bod varu: 42 °C (0,2 mmHg) Hustota: 0,8395 g/cm³ (0 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005157 CAS číslo: 2984-50-1 EINECS: 221-047-5 UN: 3271 ADR: 3,III |