1,2-Epoxyoctan ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1,2-Epoxyoctane, Hexyloxirane
B21463.14
B21463.22
B21463.14EA
2190
CZK
B21463.14
B21463.22
1,2-Epoxyoctan ≥97%
1,2-Epoxyoctan
Purity: 97%
CAS No.: 2984-50-1
Molecular Formula: C8H16O
Formula Weight: 128.22
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 37°(98°F)
Refractive Index: 1.4200
Boiling Point: 167°
Beilstein Reference: 79912
UN No.: 1993
MDL No.: MFCD00005157
Vzorec:
C₈H₁₆O Bod varu: 167 °C Hustota: 0,838 Bod vzplanutí: 37 °C (98 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00005157 CAS číslo: 2984-50-1 EINECS: 221-047-5 UN: 1993 ADR: 3,III |