Tisk…
1,2-Epoxyhexane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
377171-25G 377171-100G
SIAL377171-25GEA 2070 CZK
SIAL377171-25G SIAL377171-100G
1,2-Epoxyhexane, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxyhexane
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 116 °C (1013 hPa)
Hustota: 0,8456 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005154
CAS číslo: 1436-34-6
EINECS: 215-864-6
UN: 1993
ADR: 3,II