Tisk…
1,2-Epoxyhexane 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
335550250 335551000
ACRO335550250EA 1510 CZK
ACRO335550250 ACRO335551000
1,2-Epoxyhexane 97%
1,2-Epoxyhexane
Vzorec: C₆H₁₂O
Bod varu: 118…120 °C (760 mmHg)
Hustota: 0,83 g/cm³
Bod vzplanutí: 15 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00005154
CAS číslo: 1436-34-6
EINECS: 215-864-6
UN: 1993
ADR: 3,II
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4070 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %