1,2-Epoxybutane for synthesis, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
|
Nebezpečí
|
Synonyms:
1,2-Butylene oxide, 1,2-Butylene Oxide, 1,2-Epoxybutane, Ethylethylene Oxide, Ethyloxirane
M-Clarity™ quality level = MQ200
8.20551.0100
8.20551.1000
8.20551.2500
8.20551.0100EA
997
CZK
8.20551.0100
8.20551.1000
8.20551.2500
1,2-Epoxybutane for synthesis, Sigma-Aldrich®
1,2-Epoxybutane
Vzorec:
C₄H₈O Bod varu: 63 °C (1013 hPa) Bod tání: –130 °C Hustota: 0,83 g/cm³ (20 °C) Bod vzplanutí: –26 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005153 CAS číslo: 106-88-7 EINECS: 203-438-2 UN: 3022 ADR: 3,II |
Výsledky specifikačního testu
Solubility | 59 g/l (20 °C) |
Melting Point | -130 °C |
Molar Mass | 72.1 g/mol |
Boiling Point | 63 °C (1013 hPa) |
Vapor Pressure | 188 hPa (20 °C) |
Flash Point | -26 °C |
Refractive Index | 1.3835 (20 °C, 589 nm) |
Explosion Limit | 1.7 - 19 %(V) |
Density | 0.83 g/cm3 (20 °C) |
pH | 7 (50 g/l, H2O, 20 °C) |
Ignition Point | 370 °C |