Tisk…
8-Bromo-1-octanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 8-Bromooctan-1-ol, 1-Bromo-8-hydroxyoctane
294144-1G 294144-5G
SIAL294144-1GEA 2100 CZK
SIAL294144-1G SIAL294144-5G
8-Bromo-1-octanol, Sigma-Aldrich®
8-Bromo-1-octanol
Vzorec: BrH₂C(CH₂)₆CH₂OH
MW: 209,13 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010388
CAS číslo: 50816-19-8
EINECS: 256-785-7