8-Bromo-1-octanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms:
8-Bromooctan-1-ol, 1-Bromo-8-hydroxyoctane
294144-1G
294144-5G
SIAL294144-1GEA
2100
CZK
SIAL294144-1G
SIAL294144-5G
8-Bromo-1-octanol, Sigma-Aldrich®
8-Bromo-1-octanol
Vzorec:
BrH₂C(CH₂)₆CH₂OH MW: 209,13 g/mol Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00010388 CAS číslo: 50816-19-8 EINECS: 256-785-7 |