Tisk…
3-Bromo-1-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Varování
Synonyms: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
M-Clarity™ quality level = MQ100
167169-100G 167169-25G 167169-5G
SIAL167169-100GEA 12450 CZK
SIAL167169-100G SIAL167169-25G SIAL167169-5G
3-Bromo-1-propanol, Sigma-Aldrich®
3-Bromo-1-propanol
Vzorec: BrH₂CCH₂CH₂OH
MW: 138.99
Bod varu: 145
Hustota: 1.6 g/cm³ (20 °C)
Bod vzplanutí: 65
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002942
CAS číslo: 627-18-9
EINECS: 210-986-6