3-Bromo-1-propanol ≥97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Purity: 97+%
CAS No.: 627-18-9
Molecular Formula: C3H7BrO
Formula Weight: 138.99
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 93°(199°F)
Refractive Index: 1.4885
Boiling Point: 71-73°/11mm
Beilstein Reference: 969160
MDL No.: MFCD00002942
Vzorec:
BrH₂CCH₂CH₂OH Bod varu: 71…73 °C (11 mmHg) Hustota: 1,590 Bod vzplanutí: 93 °C (199 °F) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00002942 CAS číslo: 627-18-9 EINECS: 210-986-6 |