3-Bromo-1-propanol 92%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
403200250
403200050
ACRO403200250EA
3720
CZK
ACRO403200250
ACRO403200050
3-Bromo-1-propanol 92%
3-Bromo-1-propanol
Vzorec:
BrH₂CCH₂CH₂OH Bod varu: 62 °C (5 mmHg) Hustota: 1,6 g/cm³ Bod vzplanutí: 65 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00002942 CAS číslo: 627-18-9 EINECS: 210-986-6 |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4850 to 1.4900 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥90 % |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...