Tisk…
3-Bromo-1-propanol 97%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Bromopropan-1-ol, 1-Bromo-3-hydroxypropane
349700050 349700250 349701000
ACRO349700050EA 1290 CZK
ACRO349700050 ACRO349700250 ACRO349701000
3-Bromo-1-propanol 97%
3-Bromo-1-propanol
Vzorec: BrH₂CCH₂CH₂OH
MW: 138,99 g/mol
Bod varu: 62 °C (5 mmHg)
Hustota: 1,6 g/cm³
Bod vzplanutí: 65 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00002942
CAS číslo: 627-18-9
EINECS: 210-986-6
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4860 to 1.4900 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %