Tisk…
2,2,2-Tribromoethanol 99%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
421430100 421430500 421432500
ACRO421430100EA 1550 CZK
ACRO421430100 ACRO421430500 ACRO421432500
2,2,2-Tribromoethanol 99%
2,2,2-Tribromoethanol
Vzorec: Br₃CCH₂OH
Bod varu: 92 - 93 °C (10 -rr)
Bod tání: 73…79 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004671
CAS číslo: 75-80-9
EINECS: 200-903-1
Merck Index: 12,09743
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow to light brown Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 73 to 82 °C
GC ≥98.5 %