Tisk…
11-Bromo-1-undecanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
184136-10G 184136-50G
SIAL184136-10GEA 2280 CZK
SIAL184136-10G SIAL184136-50G
11-Bromo-1-undecanol, Sigma-Aldrich®
11-Bromo-1-undecanol
Vzorec: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
Bod varu: 350 °C (1013 hPa)
Bod tání: 50 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004752
CAS číslo: 1611-56-9
EINECS: 216-554-3