Tisk…
11-Bromo-1-undecanol 97%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Varování
293440100 293440500
ACRO293440100EA 1540 CZK
ACRO293440100 ACRO293440500
11-Bromo-1-undecanol 97%
11-Bromo-1-undecanol
Vzorec: HO(CH₂)₁₀CH₂Br
Bod varu: 165…170 °C (1 mmHg)
Bod tání: 42…47 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00004752
CAS číslo: 1611-56-9
EINECS: 216-554-3
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to beige Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point 42 to 47 °C
GC ≥96.0 %