Tisk…
1,3-Dibromo-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
M-Clarity™ quality level = MQ100
372404-25G 372404-5G
SIAL372404-25GEA 3280 CZK
SIAL372404-25G SIAL372404-5G
1,3-Dibromo-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,3-Dibromo-2-propanol
Vzorec: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
Bod varu: 89 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,11 g/cm³ (0 °C)
MDL Number: MFCD00000216
CAS číslo: 96-21-9
EINECS: 202-489-8
UN: 1992
ADR: 3,III