Tisk…
1,3-Dibromo-2-propanol 95%
Dodavatel: Thermo Scientific
Varování
Synonyms: Glycerol alpha,alpha'-Dibromohydrin, 1,3-Dibromopropan-2-ol, alpha,alpha'-Dibromohydrin
406541000 406540250
ACRO406541000EA 9160 CZK
ACRO406541000 ACRO406540250
1,3-Dibromo-2-propanol 95%
1,3-Dibromo-2-propanol
Vzorec: BrH₂CCH(OH)CH₂Br
MW: 217,89 g/mol
Bod varu: 89 °C (1013 hPa)
Hustota: 2,13 g/cm³
Bod vzplanutí: 46 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00000216
CAS číslo: 96-21-9
EINECS: 202-489-8
UN: 1987
ADR: 3,III
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance Clear colorless to light yellow to light brown Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5500 to 1.5530 (20°C, 589 nm)
GC ≥94 %