Tisk…
1-Bromo-2-methoxyethane, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Synonyms: 2-Bromoethyl methyl ether
M-Clarity™ quality level = MQ100
238155-25G 238155-5G
SIAL238155-25GEA 3370 CZK
SIAL238155-25G SIAL238155-5G
1-Bromo-2-methoxyethane, Sigma-Aldrich®
1-Bromo-2-methoxyethane
Vzorec: BrH₂CCH₂OCH₃
MW: 138,99 g/mol
Bod varu: 110 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,46 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00000236
CAS číslo: 6482-24-2
EINECS: 229-339-4
UN: 3271
ADR: 3,III