1-Bromo-2-methoxyethane 95%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
2-Bromoethyl methyl ether
402980050
402980250
402981000
402985000
ACRO402980050EA
1570
CZK
ACRO402980050
ACRO402980250
ACRO402981000
ACRO402985000
1-Bromo-2-methoxyethane 95%
1-Bromo-2-methoxyethane
Vzorec:
BrH₂CCH₂OCH₃ MW: 138.99 Bod varu: 107…110 °C (760 mmHg) Hustota: 1.46 g/cm³ Bod vzplanutí: 28 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00000236 CAS číslo: 6482-24-2 EINECS: 229-339-4 UN: 1993 ADR: 3 III |
Výsledky specifikačního testu
Appearance | Clear colorless to yellow Liquid (May darken on storage) |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4460 to 1.4500 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥94 % |