Tisk…
Bronopol, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
Synonyms: 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol
M-Clarity™ quality level = MQ200
134708-100G 134708-25G
SIAL134708-100GEA 2920 CZK
SIAL134708-100G SIAL134708-25G
Bronopol, Sigma-Aldrich®
Bronopol
Vzorec: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Bod varu: 388 °C (1013 hPa)
Bod tání: 130…133 °C
Hustota: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007390
CAS číslo: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
UN: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01432