Tisk…
Bronopol 98%
Dodavatel: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-Brom-2-nitropropan-1,3-diol
158820250 158821000 158825000
ACRO158820250EA 1760 CZK
ACRO158820250 ACRO158821000 ACRO158825000
Bronopol 98%
Bronopol
Vzorec: HOCH₂BrC(NO₂)CH₂OH
Bod varu: 388 °C (1013 hPa)
Bod tání: >120 °C
Hustota: 1,91 g/cm³ (20 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007390
CAS číslo: 52-51-7
EINECS: 200-143-0
UN: 3241
ADR: 4.1,III
Merck Index: 13,01432
Objednat
Výsledky specifikačního testu
Appearance White to yellow Crystalline powder or crystals
Infrared spectrum Conforms
Melting point ≥120 °C
Titration Argentometric ≥97.5 % (Ex Br)
Water ≤0.5 %
GC ≥97.5 %
Iron (Fe) ≤0.001 %
Heavy metals (ICP-OES) ≤5 ppm
Sulfur compounds (as SO4) ≤0.005 %
Insoluble matter ≤0.005 %