Tisk…
Kyselina bromoctová 97%, Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
Dodavatel: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
B56307-100G B56307-2KG B56307-500G
SIALB56307-100GEA 1560 CZK
SIALB56307-100G SIALB56307-2KG SIALB56307-500G
Kyselina bromoctová 97%, Reagent Grade, Sigma-Aldrich®
Kyselina bromoctová
Vzorec: BrCH₂COOH
MW: 138.95
Bod varu: 206
Bod tání: 46…49 °C
Hustota: 1.9335
Bod vzplanutí: >112 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002678
CAS číslo: 79-08-3
EINECS: 201-175-8
UN: 3425
ADR: 8 II
Merck Index: 13,01384